Tlačiť
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49449-1G PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA 1008.02 EUR
APOSPC49449-1G APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClFNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28797714
Číslo CAS: 1806427-38-2
OSN: 3261
ADR: 8,III