Tlačiť
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 381.73 EUR
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₄S
Mw: 252.647 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11650667
Číslo CAS: 1099660-67-9
OSN: 3261
ADR: 8 III