Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49438-1G PC49438-250MG
APOSPC49438-1GEA 79.82 EUR
APOSPC49438-1G APOSPC49438-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol 96%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28739065
Číslo CAS: 1610471-16-3
OSN: 3265
ADR: 8,III