Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49435-1G PC49435-250MG PC49435-5G
APOSPC49435-1GEA 28.24 EUR
APOSPC49435-1G APOSPC49435-250MG APOSPC49435-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31665800
Číslo CAS: 2092468-34-1