Tlačiť
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 696.35 EUR
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28733903
Číslo CAS: 1695489-54-3