Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 66.49 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31759995
Číslo CAS: 2091606-46-9