Tlačiť
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 515.52 EUR
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31759997
Číslo CAS: 1800423-60-2