Tlačiť
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 198.68 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Vzorec: C₁₃H₉F₃O₄
Mw: 286.203 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27937118
Číslo CAS: 672930-56-2