Tlačiť
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 238.73 EUR
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₇F₃O₃S
Mw: 288.242 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12739572
Číslo CAS: 1039859-73-8