Tlačiť
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 543.16 EUR
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.164 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31793569
Číslo CAS: 2366994-57-0