Tlačiť
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 44.86 EUR
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.164 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31793567
Číslo CAS: 2366994-56-9