Tlačiť
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49409-1G PC49409-250MG PC49409-5G
APOSPC49409-1GEA 34.85 EUR
APOSPC49409-1G APOSPC49409-250MG APOSPC49409-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.164 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31793565
Číslo CAS: 2366994-55-8