Tlačiť
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49408-1G PC49408-250MG PC49408-5G
APOSPC49408-1GEA 39.74 EUR
APOSPC49408-1G APOSPC49408-250MG APOSPC49408-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-2-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.164 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD31793564
Číslo CAS: 2366994-61-6