Tlačiť
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49406-1G PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA 39.74 EUR
APOSPC49406-1G APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.164 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD22418246
Číslo CAS: 932700-92-0