Tlačiť
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 529.94 EUR
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185396
Číslo CAS: 1214330-94-5