Tlačiť
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC49383-1G PC49383-250MG
APOSPC49383-1GEA 688.96 EUR
APOSPC49383-1G APOSPC49383-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃F₃INO₄
Mw: 349.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27665000
Číslo CAS: 1820607-53-1