Tlačiť
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 298.02 EUR
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08236849
Číslo CAS: 260050-97-3
OSN: 3261
ADR: 8 II