Tlačiť
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 1099.14 EUR
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Mw: 314.921 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18396961
Číslo CAS: 1261852-14-5
OSN: 3261
ADR: 8 II