Tlačiť
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49374-1G PC49374-250MG PC49374-5G
APOSPC49374-1GEA 71.3 EUR
APOSPC49374-1G APOSPC49374-250MG APOSPC49374-5G
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782054
Číslo CAS: 905808-02-8