Tlačiť
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 106.15 EUR
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15528731
Číslo CAS: 146137-83-9