Tlačiť
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylene-1,2-diamine
PC49367-1G PC49367-250MG PC49367-5G
APOSPC49367-1GEA 53.27 EUR
APOSPC49367-1G APOSPC49367-250MG APOSPC49367-5G
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride 95%
2,3-Diamino-6-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆F₄N₂
Mw: 194.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24850041
Číslo CAS: 1440535-07-8