Tlačiť
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-3-bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 198.96 EUR
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24850040
Číslo CAS: 1440535-19-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III