Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 435.81 EUR
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
Mw: 207.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24850039
Číslo CAS: 1440535-21-6
OSN: 3276
ADR: 6.1 III