Tlačiť
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 374.25 EUR
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄F₄N₂O₂
Mw: 224.112 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24850038
Číslo CAS: 1440535-15-8