Tlačiť
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-nitrobenzotrifluoride
PC49353-1G PC49353-250MG
APOSPC49353-1GEA 250.35 EUR
APOSPC49353-1G APOSPC49353-250MG
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₃NO₂
Mw: 284.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606359
Číslo CAS: 1227572-51-1
OSN: 3261
ADR: 8 II