Tlačiť
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoro-3-vinylbenzotrifluoride, 1,3-Difluoro-4-ethenyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 455.84 EUR
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₅F₅
Mw: 208.128 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24369700
Číslo CAS: 1432075-80-3
OSN: 1993
ADR: 3 III