Tlačiť
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4,6-difluorobenzoic acid
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 24.91 EUR
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Mw: 236.998 g/mol
Teplota tavenia: 146…150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115714
Číslo CAS: 28314-83-2