Tlačiť
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 371.44 EUR
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Vzorec: C₈H₆BrF
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23098944
Číslo CAS: 871223-88-0
OSN: 1993
ADR: 3,III