Tlačiť
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-fluoroanthranilonitrile, 4-Bromo-2-cyano-5-fluoroaniline
PC49323-1G PC49323-250MG PC49323-5G
APOSPC49323-1GEA 59.77 EUR
APOSPC49323-1G APOSPC49323-250MG APOSPC49323-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile 97%
2-Amino-5-bromo-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23098943
Číslo CAS: 1334331-01-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III