Tlačiť
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 331.73 EUR
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₃BrF₆O
Mw: 321.014 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23098942
Číslo CAS: 1132701-00-8