Tlačiť
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-2-fluoropropionate
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 1261.53 EUR
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Vzorec: C₄H₆BrFO₂
Teplota varu: 65…66 °C (75 mm Hg)
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074353
Číslo CAS: 157415-07-1