Tlačiť
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Nitro-2-(perfluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC49317-1G PC49317-250MG PC49317-5G
APOSPC49317-1GEA 183.06 EUR
APOSPC49317-1G APOSPC49317-250MG APOSPC49317-5G
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
6-Nitro-2-(pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₉H₄F₅N₃O₂
Mw: 281.139 g/mol
Teplota tavenia: 140…141 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074389
Číslo CAS: 4229-01-0