Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanol, [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol, 2-(Trifluoromethyl)isonicotinyl alcohol
PC49314-1G PC49314-250MG PC49314-500MG PC49314-5G
APOSPC49314-1GEA 355.3 EUR
APOSPC49314-1G APOSPC49314-250MG APOSPC49314-500MG APOSPC49314-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.124 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100737
Číslo CAS: 131747-61-0