Tlačiť
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 1655.52 EUR
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂
Mw: 176.139 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11100735
Číslo CAS: 916304-20-6