Tlačiť
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 318.05 EUR
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅F₅N₂S
Mw: 244.185 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22370117
Číslo CAS: 663179-60-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III