Tlačiť
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1,3-Benzoxazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)benzo[d]oxazole
PC49305-1G PC49305-250MG PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA 331.73 EUR
APOSPC49305-1G APOSPC49305-250MG APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄F₅NOS
Mw: 245.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22370119
Číslo CAS: 1379812-05-1