Tlačiť
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethoxy)anthranilonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC49304-1G PC49304-5G
APOSPC49304-1GEA 213.5 EUR
APOSPC49304-1G APOSPC49304-5G
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Mw: 202.133 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06408813
Číslo CAS: 549488-77-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III