Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 166.06 EUR
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₆ClF₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08461655
Číslo CAS: 828267-49-8
OSN: 1993
ADR: 3,III