Tlačiť
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49299-1G PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA 503.5 EUR
APOSPC49299-1G APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂O
Mw: 281.029 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22628766
Číslo CAS: 1417341-57-1