Tlačiť
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC49295-1G PC49295-250MG PC49295-5G
APOSPC49295-1GEA 163.03 EUR
APOSPC49295-1G APOSPC49295-250MG APOSPC49295-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₅BBrF₃O₃
Mw: 284.823 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19237163
Číslo CAS: 959997-86-5