Tlačiť
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-iodophenyl trifluoromethyl ether, 4-Bromo-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC49291-1G PC49291-25G PC49291-5G
APOSPC49291-1GEA 43.26 EUR
APOSPC49291-1G APOSPC49291-25G APOSPC49291-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
Mw: 366.902 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18398076
Číslo CAS: 154065-33-5