Tlačiť
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49288-1G PC49288-250MG PC49288-5G
APOSPC49288-1GEA 397.36 EUR
APOSPC49288-1G APOSPC49288-250MG APOSPC49288-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22558088
Číslo CAS: 1197944-23-2