Tlačiť
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 328.92 EUR
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆F₂O₂
Teplota varu: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827564
Číslo CAS: 75626-22-1