Tlačiť
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid, 6-Fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid, 2-Carboxy-6-fluorobenzo[b]thiophene
PC49280-1G PC49280-250MG
APOSPC49280-1GEA 323.25 EUR
APOSPC49280-1G APOSPC49280-250MG
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 95%
6-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅FO₂S
Mw: 196.198 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06655861
Číslo CAS: 142329-23-5