Tlačiť
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 28.28 EUR
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
Teplota tavenia: 48…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659465
Číslo CAS: 146780-26-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III