Tlačiť
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-ethynyl-4-fluorobenzene
PC49260-1G PC49260-250MG PC49260-5G
APOSPC49260-1GEA 282.79 EUR
APOSPC49260-1G APOSPC49260-250MG APOSPC49260-5G
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
2-Bromo-4-fluorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrF
Mw: 199.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08703532
Číslo CAS: 1057670-01-5