Tlačiť
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenyl)methylamine, 4-Bromo-2-fluoro-6-(methylamino)nitrobenzene
PC49258-1G PC49258-250MG
APOSPC49258-1GEA 298.02 EUR
APOSPC49258-1G APOSPC49258-250MG
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-N-methyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₇H₆BrFN₂O₂
Mw: 249.037 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22415277
Číslo CAS: 1396503-81-3