Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC49244-1G PC49244-250MG
APOSPC49244-1GEA 397.36 EUR
APOSPC49244-1G APOSPC49244-250MG
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22378819
Číslo CAS: 1360962-58-8