Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49243-1G PC49243-250MG
APOSPC49243-1GEA 364.51 EUR
APOSPC49243-1G APOSPC49243-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22378818
Číslo CAS: 1008769-87-6