Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49242-1G PC49242-250MG PC49242-5G
APOSPC49242-1GEA 33.17 EUR
APOSPC49242-1G APOSPC49242-250MG APOSPC49242-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22378817
Číslo CAS: 928136-78-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III